MTCB12007BK
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 3 1/2 in. (8.9 cm) × 2 9/16 in. (6.5 cm) × 1 in. (2.5 cm), black
Szinonimák:
multi blot box, stacking western blot box
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
black
polystyrene
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
MTC™ Bio B1200-7BK
H × Sz × Mé
3 1/2 in. (8.9 cm) × 2 9/16 in. (6.5 cm) × 1 in. (2.5 cm)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)