HPA075062
Anti-SCG2
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Szinonimák:
CHGC, SN, SgII
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
immunogén szekvencia
NPVEEKIESQTQEEVRDSKENIEKNEQINDEMKRSGQLGIQEEDLRKESKDQLSDDVSKVIAYLKRLVNAAGSGRLQNGQNGERA
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SCG2(7857)
Immunogen
Sequence
NPVEEKIESQTQEEVRDSKENIEKNEQINDEMKRSGQLGIQEEDLRKESKDQLSDDVSKVIAYLKRLVNAAGSGRLQNGQNGERA