Fontos dokumentumok
GESE202GN5
GE glass plate
notched, L × D 10 cm × 8 cm
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
H × Mé:
10 cm × 8 cm
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva Article No. 80-6136-05
Cytiva SE202GN-5
H × Mé
10 cm × 8 cm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)