Fontos dokumentumok
GE80-6442-14
GE glass plates
low fluorescence, L × D 18 cm × 16 cm, pack of 2
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
H × Mé:
18 cm × 16 cm
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 80-6442-14
Cytiva Article No. 80-6442-14
H × Mé
18 cm × 16 cm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.