GE28-9356-05
HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-400 HR
Cytiva 28-9356-05, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene
molekulatömeg
20000-8000000 Da (globular proteins)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9356-05
parameter
<1.3 mL/min flow rate
<13 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
ágytérfogat
320 mL
oszlop H × belső átmérő
60 cm × 26 mm
matrix
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
mátrix aktív csoport
dextran-acrylamide phase
átlagos részecskeméret
50 μm
cleaning
2-13
working range
3-11
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Alkalmasság
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Protocols
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Related Content
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.