Merck
G401000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
típus
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
Teszt
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pórusméret
1000 Å
kapacitás
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3