EP6339000040
Eppendorf® Mastercycler® Nexus X2 Thermal Cyclers
Nexus X2e, satellite unit, aluminum block, AC/DC input 230 V, 50/60 Hz (GB)
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
CSA and CE compliant
Nexus X2e
aluminum block
holds 64/32?×?0.2?mL PCR tubes or 24/10?×?0.5 mL PCR tubes
satellite unit
unit can only be controlled
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 6339000040 (GB)
parameter
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range (control)
technika/technikák
PCR: suitable
Sz × Mé × Ma
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
súly
11 kg
Általános leírás
Certified Quality
All Eppendorf cyclers follow these quality guidelines:
- Individual, documented quality control certificates
- Calibration accordingly to national and international standards: NIST (USA), DKD/PTB (Germany), UKAS/NPL (UK)
- UL/cUL listed
Alkalmazás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)