Fontos dokumentumok
EP5820765003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-20-17, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
lid
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5820765003 (Global)
parameter
13,000 rpm
19083 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Általános leírás
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG