Fontos dokumentumok
EP5804735005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
to hold, 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips, to hold, 48 x 0.2 mL PCR tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 48 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5804735005
parameter
12,000 max. RCF (15,294 xg)
technika/technikák
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Általános leírás
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)