Fontos dokumentumok
EP5452000010
Eppendorf® Centrifuge MiniSpin G
incl. standard rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Szinonimák:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC kód:
40161701
NACRES:
NB.81
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V AC, Schuko plug
Jellemzők
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
incl. standard rotor
gyártó/kereskedő neve
5452000010
Eppendorf® 5452000010
Eppendorf®
parameter
12100 × g
13400 rpm
technika/technikák
centrifugation: suitable
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)