Fontos dokumentumok
EP4987000380
Eppendorf® Multipette® E3/E3x/M4
E3x bundle single-channel, with charging cable, charger stand, and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size), 1 ul - 50 ml, AC/DC input 100 V / 240 V, 50-60 Hz (EU)
Szinonimák:
Adjustable volume pipette
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
CE compliant
E3x bundle single-channel
with charging cable, charger stand, and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 4987000380 (EU)
mérési tartomány
1 ul - 50 ml
térfogat
1 μL × 50 mL
akkumulátor töltöttsége
rechargeable