Fontos dokumentumok
EP3125000150
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 4, volume 30-300 μL, cone distance 9-33 mm, orange
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
orange
Jellemzők
no. of channels 4
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 3125000150
cone distance
9-33 mm
térfogat
30-300 μL
Általános leírás
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • 4-channel
  • 30-300μL
  • 9mm cone distance
  • Orange
Alkalmazás
  • Forward pipetting
  • Reverse pipetting
  • Removal of supernatants
  • Sample mixing
  • Phase extraction
  • Filling of plates, gels, and reaction vessel
Tulajdonságok és előnyök
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)