Fontos dokumentumok
EP0030601700
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Microplate 96/F-PP
PCR clean, flat bottom, black wells, white border, pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
Szinonimák:
Microplate 96/F
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.02
material
black (with white border)
black wells
cap (push fit)
flat bottom
polycarbonate frame
polypropylene
polypropylene wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
PCR clean
RNase and DNase free
kiszerelés
pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030601700
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
1.5 mL
szín
black wells
white border
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG