Fontos dokumentumok
EP0030108523
Eppendorf® DNA LoBind tubes
capacity 25 mL, PCR clean, cap (snapTec), withstand 17,000xg, pkg of 200 ea (5 bags x 40 tubes)
About This Item
material
cap (snapTec)
conical bottom
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNase free
PCR clean
RNase free
graduations: no
lid
kiszerelés
pkg of 200 ea (5 bags x 40 tubes)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030108523
parameter
17,000 x g rpm speed
technika/technikák
DNA purification: suitable
PCR: suitable
kapacitás
25 mL
szín
colorless
alkalmasság
suitable for PCR
suitable for molecular biology
kötéstípus
DNA low binding
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Eppendorf LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
- Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
- Precise lid sealing for minimal evaporation rates in tube format
- Rated up to 17,000_x_g centrifugation speed for molecular biology applications
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)