EP0030078543
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®
PCR clean, sterile, tip volume × L 2-100 μL × 53 mm, yellow tip, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Szinonimák:
pipetting tips
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
Jellemzők
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
kiszerelés
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030078543
Csúcs térfogata × H
2-100 μL × 53 mm
szín
yellow tip
kötéstípus
low binding surface
tárolási hőmérséklet
room temp
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Two filter layers provide dual protection for pipette and sample
- Two filter layers provide dual protection from aerosols and biomolocules
- Free from PCR inhibitor additives
- Patent pending technology
- All tips are provided sterile, Eppendorf PCR clean and pyrogen-free
- Batch certified
- Defined flow dynamics
- Low wettability
- High thermal stability
- Leak proof seal
- Minimum attachment and ejection forces
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)