EMU183581
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nanog
About This Item
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
Forma
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
TTGCCTAGTTCTGAGGAAGCATCGAATTCTGGGAACGCCTCATCAATGCCTGCAGTTTTTCATCCCGAGAACTATTCTTGCTTACAAGGGTCTGCTACTGAGATGCTCTGCACAGAGGCTGCCTCTCCTCGCCCTTCCTCTGAAGACCTGCCTCTTCAAGGCAGCCCTGATTCTTCTACCAGTCCCAAACAAAAGCTCTCAAGTCCTGAGGCTGACAAGGGCCCTGAGGAGGAGGAGAACAAGGTCCTTGCCAGGAAGCAGAAGATGCGGACTGTGTTCTCTCAGGCCCAGCTGTGTGCACTCAAGGACAGGTTTCAGAAGCAGAAGTACCTCAGCCTCCAGCAGATGCAAGAACTCTCCTCCATTCTGAACCTGAGCTATAAGCAGGTTAAGACCTGGTTTCAAAACCAAAGGATGAAGTGCAAGCGGTGGCAGAAAAACCAGTGGTTGAAGACTAGCAATGGTCTGATTCAGAAGGGCTCAGCACCAGTGGAGTATCCCAGCATCCATTGC
Ensembl | egér elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... NANOG(71950) , Nanog(71950)
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)