Fontos dokumentumok
EMU086381
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Glp1r
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
CTGGTGGAAGGCGTGTATCTATACACACTGCTGGCCTTCTCGGTGTTCTCGGAGCAGCGCATCTTCAAGCTGTATCTGAGCATAGGCTGGGGAGTTCCGCTGCTGTTCGTTATCCCATGGGGGATTGTCAAGTATCTCTATGAGGACGAGGGCTGCTGGACTAGGAACTCCAATATGAACTACTGGCTCATCATCCGATTGCCCATTCTCTTTGCTATCGGCGTCAACTTTCTTATCTTCATCCGTGTCATCTGCATAGTGGTCTCCAAACTGAAGGCTAATCTCATGTGCAAGACTGACATCAAATGCAGGCTTGCCAAGTCCACTCTGACTCTCATCCCCCTTCTGGGGACACATGAAGTCATCTTTGCCTTTGTGATGGACGAACACGCCCGAGGAACCCTACGCTTCATCAAGCTGTTCACAGAACTCTCCTTCACTTCCTTCCAGGGCTTGATGGTGGCTATCCTGTACTGCTTTGTCAACAATGAGGTCCAGATGGAGTTTCGGAAATGCTG
Ensembl | egér elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Dokumentumtár megtekintése
Jun-Kun Zhan et al.
International journal of cardiology, 189, 188-193 (2015-04-22)
Arterial calcification is a common event in cardiovascular pathogenesis. Osteoblastic differentiation of vascular smooth muscle cells (VSMCs) is the most important cytopathologic foundation of arterial calcification. Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) exerts multiple cardioprotective actions beyond insulinotropic effects through GLP-1 receptor (GLP-1R).