EMU069971
MISSION® esiRNA
targeting mouse Il31
About This Item
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
CGGGAAGCATTAACCAACATCTCGGTCATCATAGCACATCTGGAGAAAGTCAAAGTGTTGAGCGAGAACACAGTAGATACTTCTTGGGTGATAAGATGGCTAACAAACATCAGCTGTTTCAACCCACTGAATTTAAACATTTCTGTGCCTGGAAATACTGATGAATCCTATGATTGTAAAGTGTTCGTGCTTACGGTTTTAAAGCAGTTCTCAAACTGCATGGCAGAACTGCAGGCTAAGGACAATACTACATGCTGAGTGATGGGGGGGGGGGGGTGCAGTGTCCTCAGCAGTGCCTGTCCTTCGAGGGCTGAGCTTGCAACCCAGGACTTAACTCCAAAGGGACTGTGCGGTCATTACTAGTCATGTTATTTATGTTTTTATTTTGTCCACTGAAATCTTGTTCTGCTACCCTGTAGGGACTGG
Ensembl | egér elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... IL31(76399) , Il31(76399)
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.