Fontos dokumentumok
EMU053821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pik3ca
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
Forma
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
CAGAACTGCCAAAGCACATCTACAACAAGTTAGATAAAGGACAAATCATAGTGGTGATTTGGGTAATAGTCTCTCCAAACAACGACAAGCAGAAGTACACTCTGAAGATCAATCATGACTGTGTGCCAGAGCAAGTCATTGCTGAAGCCATCAGGAAAAAGACTCGGAGCATGTTGTTGTCCTCTGAGCAGCTGAAACTCTGTGTCTTAGAATATCAGGGCAAGTATATTCTGAAAGTGTGTGGCTGTGACGAATACTTCCTGGAAAAGTACCCTCTGAGTCAGTACAAGTACATAAGAAGCTGTATAATGCTGGGGAGGATGCCCAACTTGATGCTGATGGCCAAAGAAAGCCTATACTCTCAGCTGCCGATTGATAGCTTCACCATGCCGTCATACTCCAGGCGCATCTCCACAGCCACACCCTACATGAATGGAGAGACATCTACGAAATCCCTCTGGGTCATA
Ensembl | egér elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhenyou Zou et al.
Journal of drug targeting, 22(9), 839-848 (2014-07-16)
Multi-drug resistance (MDR) cancer is an intractable problem. Over-expression of drug efflux transporters such as ABCB1, ABCC1 and ABCG2 contributes to it, by which they pump drugs out of cells, and result in the decrease in the efficacy of chemotherapy.