Fontos dokumentumok
EMU008591
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sdc1
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
CTGGTGGCTTTCATGCTGTACCGGATGAAGAAGAAGGACGAAGGCAGCTACTCCTTGGAGGAGCCCAAACAAGCCAATGGCGGTGCCTACCAGAAACCCACCAAGCAGGAGGAGTTCTACGCCTGATGGGGAAATAGTTCTTTCTCCCCCCACAGCCCCTGCCACTCACTAGGCTCCCACTTGCCTCTTCTGTGAAAAACTTCAAGCCCTGGCCTCCCCACCACTGGGTCATGTCCTCTGCACCCAGGCCCTTCCAGCTGTTCCTGCCCGAGCGGTCCCAGGGTGTGCTGGGAACTGATTCCCCTCCTTTGACTTCTGCCTAGAAGCTTGGGTGCAAAGGGTTTCTTGCATCTGATCTTTCTACCACAACCACACCTGTTGTCCACTCTTCTGACTTGGTTTCTCCAAATGGGA
Ensembl | egér elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Dokumentumtár megtekintése
Ildiko Kasza et al.
PLoS genetics, 10(8), e1004514-e1004514 (2014-08-08)
Homeostatic temperature regulation is fundamental to mammalian physiology and is controlled by acute and chronic responses of local, endocrine and nervous regulators. Here, we report that loss of the heparan sulfate proteoglycan, syndecan-1, causes a profoundly depleted intradermal fat layer