EHU231281
MISSION® esiRNA
targeting human PIK3CA (2)
About This Item
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
GGCATATTATTGGAAAACAACTTTATAAAGAGTGAACATTGTATACTCTAGTAAAACAGCATCACTTTAAAAATATTCATTTATGAAATCTGTTACCTATAGTTGAAGTCTTGAGTAGTGAACAAGGGACTCTAATACCAATACTCTTAATATCTGGCTATTTTAGATCCCTTAAAGGGCATAATTATTGGAAATTTAGGTATTTCACTAAAGCATGTATATAATATTGCCAACAAGAAAAGTAAATTTGAAGATTAAGGGAACTTACTTCTGCAAACTGTCTTGCGATAGTTAAGCAGAATTTAAACTCTGTTTTAAGCAGGAAACCAGAAAGATTATTTTGCAGTTGTAGAAGATTTCATAACTTATTAAAACTTATTAACATTTTGTGTTGTTTAGATATAGGCAGTTGATACATACTAACATCCCAGCCTTTTCAATATCAGGGTTAAATTATAGGAAAACTCAGTAAAATGGTACAAATCTGAAAGTTTGATGGTAGAAACTGAA
Ensembl | humán elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PIK3CA(5290)
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.