EHU153781
MISSION® esiRNA
targeting human SDC1
About This Item
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
GGAGCAGGACTTCACCTTTGAAACCTCGGGGGAGAATACGGCTGTAGTGGCCGTGGAGCCTGACCGCCGGAACCAGTCCCCAGTGGATCAGGGGGCCACGGGGGCCTCACAGGGCCTCCTGGACAGGAAAGAGGTGCTGGGAGGGGTCATTGCCGGAGGCCTCGTGGGGCTCATCTTTGCTGTGTGCCTGGTGGGTTTCATGCTGTACCGCATGAAGAAGAAGGACGAAGGCAGCTACTCCTTGGAGGAGCCGAAACAAGCCAACGGCGGGGCCTACCAGAAGCCCACCAAACAGGAGGAATTCTATGCCTGACGCGGGAGCCATGCGCCCCCTCCGCCCTGCCACTCACTAGGCCCCCACTTGCCTCTTCCTTGAAGAACTGCAGGCCCTGGCCTCCCCTGCCACCAGGCCACCTCCCCAGCATTCCAGCCCCTCTGGTCGCTCCTGCCCACGGAGTCGTGGGGTGTGCTGGGAGCTCCACTCTGCTTCTCTGACTTCTGCCTGGAGACTTAGGGCACCAGGGGTTTCTCGCATAGGACCTTTCCACCACAGC
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SDC1(6382) , SDC1(6382)
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.