Fontos dokumentumok
EHU142781
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DAO
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
Forma
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
ATCCAGGACCACAACACCATTTGGGAAGGCTGCTGCAGACTGGAGCCCACACTGAAGAATGCAAGAATTATTGGTGAACGAACTGGCTTCCGGCCAGTACGCCCCCAGATTCGGCTAGAAAGAGAACAGCTTCGCACTGGACCTTCAAACACAGAGGTCATCCACAACTATGGCCATGGAGGCTACGGGCTCACCATCCACTGGGGATGTGCCCTGGAGGCAGCCAAGCTCTTTGGGAGAATCCTGGAAGAAAAGAAATTGTCCAGAATGCCACCATCCCACCTCTGAAGACTCCAGTGACTGCTGCCTCCCCCCACAAGAACTCCCTTCTCCCCTCAGCCAATGAATCAATGTGCTCCTTCATAAGCCATTGCTTCTCCCTCACTTCTTTCCTCAAAGAAGCATGAGGTGAGAGAAAGCC
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pilleriin Sikka et al.
Journal of neuroscience research, 88(8), 1829-1840 (2010-01-22)
D-serine is an endogenous N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor coagonist. It is synthesized from L-serine by serine racemase (SRR), but many aspects of its metabolism remain unclear, especially in the forebrain, which lacks active D-amino acid oxidase (DAO), the major D-serine degradative