Fontos dokumentumok
EHU112891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC39A7
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
Forma
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
CTCACCACACTCTGGAGCAACCCGGACATGGACACTCCCACAGTGGCCAGGGCCCCATTCTGTCTGTGGGACTGTGGGTTCTCAGTGGAATTGTTGCCTTTCTTGTCGTGGAGAAATTTGTGAGACATGTGAAAGGAGGACATGGTCACAGTCATGGACATGGACACGCTCACAGTCATACACGTGGAAGTCATGGACATGGAAGACAAGAGCGTTCTACCAAGGAGAAGCAGAGCTCAGAGGAAGAAGAAAAGGAAACAAGAGGGGTTCAGAAGAGGCGAGGAGGGAGCACAGTACCCAAAGATGGGCCAGTGAGACCTCAGAACGCTGAAGAAGAAAAAAGAGGCTTAGACCTGCGTGTGTCGGGGTACCTGAATCTGGCTGCTGACTTGGCACACAACTTCACTGATGGTCTGGCC
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Po-Han Chen et al.
Cell death & disease, 12(2), 198-198 (2021-02-21)
Ferroptosis is a newly described form of regulated cell death triggered by oxidative stresses and characterized by extensive lipid peroxidation and membrane damages. The name of ferroptosis indicates that the ferroptotic death process depends on iron, but not other metals