Fontos dokumentumok
EHU074121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MPI
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
GTGCCTGCTGTCTGCTGTAAAGGCTGCAGCCTCCCCAGCTCTCCTCTGCCAGCCACCCTAAATTCCAGCCAACCTCACCTCCTCGGGCCCAGCTCAAGCCCCCTTCCTTGCTCTGGACCCCTTAGGTATACCCTGGAAGAGCTGGGGTGGGGGAGGAGGGAGCGTGAAGGTAGTGACTCCTGAACACACCCAGGTGGAACCATCTTTGGGGAGGAGAGGCCCGTGTGAGGGGTCTGATACTCCCTTTGTCTTCCCTCTCTACTCCTCGCTACACCTGAGCCAGGCTCTTGCCAACTCTGTTCCAGCCTATGGCTTTAGGCTAGCTGTTAAATATGTGACCCAGCATTAGCTCAGCATCTGTCAGAGCAAGAGACCAGGTAATTTCTAAGAACAGGGTTCTAGCGATGGGACTGCCCATTTCCTCAGCTGCAGAGGAGGAAAGGGAAAGG
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Dokumentumtár megtekintése
Simone Torretta et al.
Nature communications, 11(1), 6343-6343 (2020-12-15)
D-mannose is a monosaccharide approximately a hundred times less abundant than glucose in human blood. Previous studies demonstrated that supraphysiological levels of D-mannose inhibit tumour growth and stimulate regulatory T cell differentiation. It is not known whether D-mannose metabolism affects