Fontos dokumentumok
EHU027421
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MED12
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
AGCTCTTCAGCGACTTTTGCTCAAAGGTGAAGAACACCATCTACTGCAACGTGGAGCCATCGGAATCAAATATGCGCTGGGCACCTGAGTTCATGATCGACACTCTAGAGAACCCTGCAGCTCACACCTTCACCTACACGGGGCTAGGCAAGAGTCTTAGTGAGAACCCTGCTAACCGCTACAGCTTTGTCTGCAATGCCCTTATGCACGTCTGTGTGGGGCACCATGATCCCGATAGGGTGAATGACATCGCAATCCTGTGTGCAGAGCTGACCGGCTATTGCAAGTCACTGAGTGCAGAATGGCTAGGAGTGCTTAAGGCCTTGTGCTGCTCCTCTAACAATGGCACTTGTGGTTTCAACGATCTCCTCTGCAATGTTGATGTCAGTGACCTATCTTTTCATGACTCGCTGGCTA
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Dokumentumtár megtekintése
David Adler et al.
Endocrine-related cancer, 21(4), 663-675 (2014-06-19)
In a recent effort to unravel the molecular basis of prostate cancer (PCa), Barbieri and colleagues using whole-exome sequencing identified a novel recurrently mutated gene, MED12, in 5.4% of primary PCa. MED12, encoding a subunit of the Mediator complex, is