Fontos dokumentumok
D9567
Anti-Dopamine Transporter, C-Terminus antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Anti-DAT
About This Item
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
monkey, human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1:1,000 using SDS-solubilized human striatal samples
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC6A3(6531)
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3