Fontos dokumentumok
CLS440140
Corning® boss head support clamp
Szinonimák:
lab equipment accessory
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.76
material
aluminum
gyártó/kereskedő neve
Corning 440140
Hosszúság
58 mm
Általános leírás
Corning offers a 2 in. long right angle black anodized aluminum Boss Head clamp that will accept up to 7/16 in. diameter support rods. It is designed to be used with the Corning Temperature probe support clamp.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)