Fontos dokumentumok
CLS432087
Extension Collar, for Corning® CoolBox 2XT System
purple
Szinonimák:
Corning Coolcell accessory
About This Item
UNSPSC kód:
41123304
NACRES:
NB.12
kiszerelés
pkg of 1
gyártó/kereskedő neve
Corning 432087
H × Sz × Ma
21.0 cm × 14.3 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
szín
purple
Általános leírás
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
Jogi információk
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)