Fontos dokumentumok
CLS431117
Corning® bottle-top vacuum filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
Szinonimák:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
About This Item
UNSPSC kód:
41104914
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap: no
graduations
kiszerelés
case of 12
gyártó/kereskedő neve
Corning 431117
szűrőkapacitás
500 mL
tölcsérkapacitás
500 mL
membránátmérő
70 mm
nyakátmérő
33 mm
pórusméret
0.22 μm
szerelvény
GL 33 bottle neck