G-402
90112715, human kidney, Epithelial-like
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Javasolt termékek
Terméknév
G-402, 90112715
biológiai forrás
human kidney
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Modal no. 47
morfológia
Epithelial-like
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian renal leiomyoblastoma
Sejtvonal leírása
Derived from a tumour of a 9 month old female Caucasian. Highly transformed and grows in soft agar.
Alkalmazás
Transformation and tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 9,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 10
vWA: 13,17
CSF1PO: 10,13
D13S317: 9,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 10
vWA: 13,17
Táptalaj
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Change medium every 4 days.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)