Fontos dokumentumok
Mero-83
9100106, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human lung
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Number of chromosomes 42/75-85
morfológia:
Mixed epithelial and spindle shaped
termékek:
Epithelial membrane antigen (EMA)
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
Mero-83, 09100106
biológiai forrás
human lung
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Number of chromosomes 42/75-85
morfológia
Mixed epithelial and spindle shaped
termékek
Epithelial membrane antigen (EMA)
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
Sejtvonal leírása
Mero-83 was derived from a pleural effusion
Alkalmazás
Investigation of the properties of malignant mesothelioma cells and the development of new diagnostic methods
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,13
D13S317: 9,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
Táptalaj
Hams F10 + 15% FCS + 2mM Glutamine
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Population doubling approx 40 hours
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)