Fontos dokumentumok
C113030
DMT-dC(ac) Phosphoramidite
configured for ABI
Szinonimák:
DMT-dC(ac) Amidite, N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Minőségi szint
típus
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
Teszt
≥98% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
oligo synthesis: suitable
szín
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
kompatibilitás
configured for ABI
nukleozid profil
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
Általános leírás
- Ultrafast deprotection: 10 minutes at 65°C with AMA reagent
- Key component in oligonucleotide synthesis
- Industry-standard for fast deprotection chemistry
- Operating for AMA deprotection methods without changes
- Consistent lot-to-lot high purity and performance
- Manufactured under a certified ISO 9001 quality system
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?