Fontos dokumentumok
BAF198070000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 45 mL × 104 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
Szinonimák:
round bottom tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.22
material
polypropylene
round bottom
Jellemzők
autoclavable
kiszerelés
pack of 12 tubes
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F19807-0000
cső kapacitás × H
45 mL × 104 mm
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP