AXYTE204YRS
Pipette tips for Eppendorf pipettors
capacity 200 μL, yellow, sterile
Szinonimák:
pipet tips
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
Javasolt termékek
Anyagok
yellow
sterilitás
γ-irradiated
sterile
Jellemzők
autoclavable
kiszerelés
case of 960 tips racked
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc
Corning
kapacitás
200 μL
térfogat
200 μL
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)