AV48174
Anti-IGFBP7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-FSTL2, Anti-IGFBP-7, Anti-IGFBP-7v, Anti-Insulin-like growth factor binding protein 7, Anti-MAC25, Anti-PSF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
29 kDa
faj reaktivitás
horse, human, rat, guinea pig, dog, bovine, rabbit
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IGFBP7(3490)
Általános leírás
Rabbit Anti-IGFBP7 antibody recognizes human, canine, bovine, pig, mouse, and rat IGFBP7.
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)