Fontos dokumentumok
APREST74709
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen SST
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Szinonimák:
SMST
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
>80% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 27 kDa
tisztítva
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
koncentráció
≥0.5 mg/mL
immunogén szekvencia
APSDPRLRQFLQKSLAAAAGKQELAKYFLAELLSEPNQTENDALEPEDLSQAAEQDEMRLELQRSANSNPAMAPRERKAGCKN
Ensembl | humán elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SST(6750)
Általános leírás
Recombinant protein fragment of Human SST with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.
Alkalmazás
Suitable as a blocking agent using corresponding antibodies.
Kapcsolódás
Corresponding Antibody HPA019472.
Fizikai forma
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Elkészítési megjegyzés
The protein solution should be gently mixed before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Jogi információk
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)