AMAB91380
Monoclonal Anti-SOX4 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5665, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
SRY (sex determining region Y)-box 4
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
unconjugated
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL5665, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SOX4(6659)
Immunogén
Sequence
AGADPSDPLGLYEEEGAG
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)