Fontos dokumentumok
Z804193
Specac® Omni Cell windows
BaF2, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
BaF2
kiszerelés
pkg of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Specac Ltd
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
méret
41 mm × 23 mm , rectangular
Általános leírás
Specac® Omni Cell windows [BaF2, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Jogi információk
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)