Fontos dokumentumok
Y0001894
Netilmicin sulfate for LC assay
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Netilmicin sulfate salt, 1-N-Ethylsisomicin
About This Item
Lineáris képlet:
C21H41N5O7 · 5/2H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
720.78
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
netilmicin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/2C21H41N5O7.5H2O4S/c2*1-4-26-13-7-12(24)16(32-19-11(23)6-5-10(8-22)31-19)14(27)17(13)33-20-15(28)18(25-3)21(2,29)9-30-20;5*1-5(2,3)4/h2*5,11-20,25-29H,4,6-9,22-24H2,1-3H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*11-,12+,13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m11...../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGFWIZQEWFGATK-UNZHCMSXSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Netilmicin sulfate for LC assay EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)