Merck
Y0001891
Sildenafil for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Sildenafil citrate salt, 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazine citrate salt, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[5,4-e]pyrimidin-7-one citrate salt, Revatio, UK-92,480
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H30N6O4S ·C6H8O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
666.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sildenafil
gyártó/kereskedő neve
EDQM
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PDE5A(8654)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sildenafil is a potent, selective inhibitor of cGMP specific phosphodiesterase type 5 (PDE5). Sildenafil is used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension. NO activates guanylate cyclase, which results in increased levels of cGMP, producing smooth muscle relaxation. Sildenafil enhances the effect of NO by inhibiting PDE5, which is responsible for degradation of cGMP.
Sildenafil is a potent, selective inhibitor of cGMP specific phosphodiesterase type 5 (PDE5). Sildenafil is used to treat erectile dysfunction and pulmonary hypertension.
Kiszerelés
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)