Fontos dokumentumok
Y0001510
Lactulose for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Lactulose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lactulose
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)