Fontos dokumentumok
Y0001088
Cyclopentolate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Cyclopentolate hydrochloride, 2-Dimethylaminoethyl 1-hydroxy-α-phenylcyclopentaneacetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cyclopentolate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
InChI
1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHKZVMUBMXGOLL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CHRM3(1131)
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)