Fontos dokumentumok
VT000216
Listeria monocytogenes serovar 4b WDCM 00021 Vitroids™
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
L. monocytogenes serovar 4b WDCM 00021 Vitroids™, Listeria monocytogenes serovar 4b WDCM 00021 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pack of 10 discs
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
−20°C
alkalmasság
Listeria monocytogenes
Listeria spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Egyéb megjegyzések
Other cell culture collections:
- DSM 27575
- ATCC® 13932
- NCTC 10527
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
WGK
WGK 3
Related Content
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Fedezze fel a tanúsított mikrobiológiai referenciaanyagokat: VITROIDS™, LENTICULE® lemezek a Millipore® által. Ideális élelmiszerek, italok, kannabisz vizsgálatához. Rendelje meg még ma.