UPJSTAQ
Ultra pure JumpStart™ Taq DNA Polymerase
DNA-free, Nuclease-free Hot-start Taq Polymerase, designed for further manufacture
About This Item
rekombináns
expressed in E. coli expressed in
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
DNA free
RNase and DNase free (also Nickase free)
kiszerelés
pkg of 1.5 kU
technika/technikák
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
cDNA synthesis: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Quantitative PCR
- Multiplex PCR
- Amplification of complex genomic DNA and cDNA templates
- Amplification of low-copy number targets
- Microbiome analysis
- For further manufacture
Tulajdonságok és előnyök
- DNA-free
- DNase-free, RNase-free, and nickase-free
- Ideal for high throughput quantitative PCR applications
- Reduces nonspecific amplification and primer-dimers
- Increases product yield
- Allows for room-temperature PCR set-up
- Suitable for a large number of thermal cycles (>35)
- The average amplification length is 0.1 to 3kb
- Enhanced change control and quality agreement.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Utilize molecular raw materials for diagnostic assay development and manufacturing, backed by extensive experience and worldwide manufacturing.