Fontos dokumentumok
S2050000
Sulfamethizole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamide, Sulfamethylthiadiazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sulfamethizole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
InChI
1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VACCAVUAMIDAGB-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)