PHR3693
Tenofovir Disoproxil Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
5-[[(1S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (E)-2-butenedioate (1:1)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1643612
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Bone
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3