Merck
PHL82397
Rebaudioside C
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(4α)-13-[(O-6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester, Dulcoside B
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H70O22
CAS-szám:
Molekulatömeg:
951.01
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)O[C@]45CC[C@H]6[C@]7(C)CCC[C@](C)([C@H]7CC[C@@]6(CC4=C)C5)C(=O)O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C44H70O22/c1-17-12-43-10-6-22-41(3,8-5-9-42(22,4)40(58)65-38-33(57)30(54)26(50)20(14-46)61-38)23(43)7-11-44(17,16-43)66-39-35(64-36-31(55)28(52)24(48)18(2)59-36)34(27(51)21(15-47)62-39)63-37-32(56)29(53)25(49)19(13-45)60-37/h18-39,45-57H,1,5-16H2,2-4H3/t18-,19-,20-,21-,22?,23?,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31+,32-,33-,34+,35-,36-,37+,38?,39+,41-,42-,43-,44+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSRAJVGDWKFOGU-RYUVMFHASA-N
Általános leírás
Componentof stevia.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)