Fontos dokumentumok
NIST648
Titanium-base alloy
NIST® SRM® 648, 5Al - 2Sn - 2Zr - 4Cr - 4Mo
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 50 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Molybdenum (Mo), Chromium (Cr), Tin (Sn), Zirconium (Zr), Iron (Fe), Silicon (Si), Carbon (C)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Boron (B), Copper (Cu), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Nitrogen (N), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3