Fontos dokumentumok
IRMM526A
Niobium
IRMM®, certified reference material, 0.02 mm foil
Szinonimák:
Columbium
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
IRMM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
ellenállás
13-16 μΩ-cm, 20°C
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
sűrűség
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
IRMM526A
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)